Documenti fondamentali
1.19996
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 20µm
Scegli un formato
10 G
CHF 128.00
100 G
CHF 560.00
1 EA
CHF 1’506.00
1 KG
CHF 5’265.00
25 KG
CHF 126’039.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 128.00
100 G
CHF 560.00
1 EA
CHF 1’506.00
1 KG
CHF 5’265.00
25 KG
CHF 126’039.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
CHF 128.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Materiali
spherical silica gel
Livello qualitativo
Parametri
≤40 bar max. pressure
Dimensione pori
10 nm mean pore size
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Carbon content: 17 - 21 %
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
Extractable matter: ≤ 0.10 %
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Pressure: ≤ 25 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 7000
Separation factor (Phenol/Pyridine): 1.8 - 3.0
Capacity factor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Note legali
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1