Documenti fondamentali
1.20574
Millipore
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18e, 20 µm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 2’913.00
CHF 2’913.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 2’913.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
CHF 2’913.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Materiali
spherical silica gel
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PharmPrep®
Parametri
≤40 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
Spherical Silica Gel
Dimensione pori
10 nm mean pore size
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Caratteristiche e vantaggi
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm provides users with:
•Convenient ready-to-use column
•Easy mounting and assembly
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany