Key Documents
1.02331
Millipore
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
Sinonimo/i:
Cellulose microcrystalline
About This Item
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
232-674-9
Materiali
cellulose matrix
plastic support
Livello qualitativo
Forma fisica
microcrystalline
Temp. autoaccensione
232 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 500 g
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Dimensione particelle
<20 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Temp. transizione
flash point 260 °C
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
70‑400 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Risultati analitici
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Avicel&#174; PH-101 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
11363
Avicel® PH-101
Cellulose acid washed, powder, for column chromatography
Supelco
22184
Cellulose
Cellulose powder, for column chromatography
Supelco
22183
Cellulose
Cellulose fibers, (medium)
Sigma-Aldrich
C6288
Cellulose
&#945;-Cellulose powder
Sigma-Aldrich
C8002
α-Cellulose