Documenti fondamentali
1.07746
Supelco
Silicone grease
Sinonimo/i:
Silicone lubricant
Scegli un formato
100 G
CHF 81.50
CHF 81.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 81.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
CHF 81.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
>400 °C
Temp. transizione
flash point >300 °C
Densità
1 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Applicazioni
  • Effect of silicone grease on diffusion of fluoride.: This study, conducted by Taves DR and published in *Analytical Chemistry*, explores the impact of silicone grease on the diffusion process of fluoride ions. The research demonstrates how silicone grease affects the analytical measurements and offers insights into improving the accuracy of fluoride detection in various chemical analyses (Taves, 1968).
Risultati analitici
Solubility: passes test
penetration in rest: about 240 - 260 mpr
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 300 °C