1.16894
pH Test
reflectometric, pH range 1.0-5.0, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
pH chemical test strips, pH test strip for instrument reader
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
pH Test, reflectometric, pH range 1.0-5.0, for use with REFLECTOQUANT®
Caratteristiche
non-bleeding
refill: no
Livello qualitativo
Intervallo di pH
1.0-5.0
Compatibilità
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
pH-value
- standard 1:
1.2 - 1.8
- standard 2: 2.7 - 3.3
- standard 3: 4.2 - 4.8
WGK 1
Articoli
Learn how to accurately measure the pH of milk and dairy products using MQuant® pH test strips and the StripScan app for quality control.
Determinazione affidabile, semplice, economica, tramite smartphone, del pH nel latte e dei prodotti derivati dal latte mediante strisce indicatrici di pH MQuant® e l’app MQuant® StripScan.