GE17-1087-01
SP Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-1087-01, pack of 75 mL
Sinonimo/i:
SP Sepharose
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
sulphopropyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 75 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1087-01
Matrice
6% cross-linked agarose
Dimensione particelle
24-44 μm
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning in place
3-14
working range
4-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Strong cation exchanger for intermediate and final polishing steps
- High resolution, high capacity separation with high recovery
- High chemical stability for effective CIP/sanitization
- BioProcess resin supported for industrial applications and well-established in approved processes
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.