1.15931
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005)
for microscopy Certistain®
Sinonimo/i:
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005)
Stato
solid
Composizione
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
3.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
165 °C
Solubilità
28 g/L
Densità bulk
200 kg/m3
εmax
≥1120 at 491-495 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C17H19N3.3ClH.Zn/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;/h5-11H,1-4H3;3*1H;/q;;;;+2/p-2
VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Risultati analitici
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
- Zinc: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 491 - 495 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): ≥ 1120
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3