Documenti
1.10013
Supelco
Sulfite Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (SO₃²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinonimo/i:
strisce reattive per solfito
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test dei solfiti, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
sulfite
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
10-400 mg/L (SO32-)
Compatibilità
for use with MQuant® StripScan App
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant per 10 - 2 - 80 - 180 - 400 mg/L di (SO32-)®
Le strisce reattive MQuant® per i solfiti sono adatte per le analisi alimentari, in particolare dei vini e dei succhi di frutta, dei cibi trattati con composti solforati (ad es, frutta fresca e secca), pesci, molluschi, crostacei e prodotti con carne macinata. Gli ioni solfito reagiscono con una miscela di esacianoferrato(II) di potassio, solfato di zinco e nitroprussiato di sodio. La concentrazione dei solfiti viene misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con la scala cromatica fornita. Le strisce reattive sono perfette per eseguire su un campione un rapido ed economico test preliminare che consenta di stimare la concentrazione dei solfiti e un possibile fattore di diluizione per l′impiego di un metodo quantitativo, ad esempio un kit per la determinazione dei solfiti Reflectoquant® o Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Linkage
Sostituisce: 10013-1; 10013
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Sulfate Test photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.02537
Sulfate Test
Sulfide Test photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
Supelco
1.14779
Sulfide Test
Phosphate Test colorimetric, 10-500 mg/L (PO43-), MQuant®
Supelco
1.10428
Phosphate Test
Chromate Test colorimetric, 3-100 mg/L (CrO42-), MQuant®
Supelco
1.10012
Chromate Test
Sulfate Test colorimetric, 25-300 mg/L (SO42-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.18389
Sulfate Test
Protocolli
Contenuto correlato
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.