Documenti fondamentali
1.01746
Supelco
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
Scegli un formato
150 TESTS
CHF 233.00
CHF 233.00
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 TESTS
CHF 233.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 233.00
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
product name
Sulfite Test, photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 150 tests
Analiti specifici
sulfite
Campo di misura
0.8-48.0 mg/L (SO2)
1.0-60.0 mg/L (SO32-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Ellman’s reagent)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 1.0 - 60.0 mg/l SO₃²⁻ 0.8 - 48.0 mg/l SO₂ Spectroquant®
This Spectroquant® Sulfite Reagent Test allows the accurate quantification of the sulfite content in aqueous samples as well as in food and beverages (e.g. beer).
Method applied: In neutral solution, sulfite ions react with 2,2’-dinitro-5,5’-dithiodibenzoic acid (Ellman’s reagent) to form an organic thiosulfate. This reaction results in the release of a thiol which is determined photometrically.
The Spectroquant®Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Prove 600 suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Supelco
173018
Prove 600
Sulfate Test photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.01812
Sulfate Test
Supelco
Supelco
QC1541
Sulfite in Water
Test del Ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Test del Ferro
Solfito di sodio analytical standard
Supelco
08981
Solfito di sodio
Prove 300 suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Supelco
173017
Prove 300
Protocolli
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Metodo: Determinazione fotometrica con l’acido 2,2'-dinitro-5,5'-ditiobenzoico (reattivo di Ellman)