1.10079
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per cloro
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Test dei cloruri, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
chloride
Campo di misura
500-3000 mg/L (Cl-)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il test dei cloruri è adatto alla misurazione degli ioni cloruro in tutte le acque naturali. La loro concentrazione dipende da fattori geologici e dalla situazione generale locale. Chloride ions react with silver ions, decolorizing red-brown silver chromate. La concentrazione del perossido viene misurata in modo semiquantitativo confrontando visivamente la zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi di una scala di colori. Especially prior to performing a COD (chemical oxygen demand) test it is recommended to measure the Chloride level of the sample as this is a mayor interference. ®
Linkage
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3