1.09195
Coperchio perforato per MAS 100 NT (300 x 0,6 mm)
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT®/ MAS-100 VF®
Sinonimo/i:
Coperchio perforato, Testa di campionamento, testa perforata
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum lid
agenzia
non-compendial
Nome Commerciale
MAS-100®
Caratteristiche
no. of holes 300 autoclavable
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. fori
0.6 mm
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
La validazione dell′efficienza fisica e biologica è stata eseguita in modo indipendente per ogni singolo modello dei campionatori d′aria MAS. Il coperchio perforato può essere passato in autoclave e disinfettato con tutti i disinfettanti compatibili con l′alluminio anodizzato per evitare falsi risultati positivi nelle camere bianche di alto grado. L′efficienza di campionamento dello strumento deve restare invariata indipendentemente dal coperchio utilizzato. I nostri coperchi perforati consentono l′utilizzo di diversi coperchi dotati dello stesso tipo di setaccio sul campionatore d′aria MAS senza necessità di nuova calibrazione.
Applicazioni
Note legali
Configurato per
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13