Informazioni su questo articolo
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
crystalline powder
autoignition temp.
>400 °C
potency
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
loss
≤1% loss on drying, 105°C
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
solubility
372 g/L (External MSDS)
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600‑900 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): passes test, iodide (I-): passes test, nitrate (NO3-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.0002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0001%, Zn: ≤0.0002%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ripristino della fertilità del suolo in presenza di Cr(VI) e di siccità artificiale mediante l'utilizzo di Bacillus spp. SSAU2, che favorisce la crescita delle piante. Lo studio analizza il ruolo del cloruro di ammonio nel potenziare l'efficacia di Bacillus spp. nel ripristino della fertilità del suolo in condizioni di stress, evidenziando la sua importanza per le scienze ambientali e la microbiologia (Sharma et al., 2024).
Analysis Note
Tenore (argentometrico; calcolato sulla sostanza secca): 99,0 - 100,5 %
Identificazione: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,005 %
Acidità o alcalinità: conforme
pH (5 %; in acqua, 25 °C): 4,5 - 5,5
Bromuri, Ioduri (Br,I): conformi
Nitrati (NO₃): ≤ 0,0005 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,0002 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,002 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (calcio): ≤ 0,0005 %
Cu (rame): ≤ 0,0002 %
Fe (ferro): ≤ 0,0002 %
K (potassio): ≤ 0,005 %
Mg (magnesio): ≤ 0,0005 %
Na (sodio): ≤ 0,005 %
Ni (nichel): ≤ 0,0001 %
Pb (piombo): ≤ 0,0001 %
Zn (zinco): ≤ 0,0002 %
Perdita all′essiccamento (105°C): ≤ 1,0%
Residuo alla calcinazione (come solfati): ≤ 0,01 %
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonio cloruro
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c