Documenti fondamentali
1.17274
Millipore
MAS-100 NT® con filtro
portable sampler for microbial air monitoring
Sinonimo/i:
Sistemi per il monitoraggio microbiologico dell’aria, campionatore d’aria portatile
Scegli un formato
1 EACH
CHF 15’090.00
CHF 15’090.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 15’090.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
CHF 15’090.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
aluminum hardware
agenzia
according to ISO 14698
Caratteristiche
portable
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 NT®
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90 mm Petri dishes
Descrizione generale
Il sistema per monitoraggio microbico dell'aria con filtro MAS-100 NT® è uno strumento portatile, ad alte prestazioni, alimentato a batteria che si basa sul principio del campionatore d'aria di Andersen. Questo dispositivo compatto ma sofisticato rappresenta la scelta d'elezione per chi cerca il massimo della qualità nel monitoraggio microbico dell'aria. Una determinata quantità d′aria viene aspirata attraverso un coperchio perforato con 300 fori da 0,6 mm e fatta impattare sulla superficie del terreno di coltura contenuto in piastre di Petri standard da 90-100 mm. È possibile usare anche piastre da contatto da 55-60 mm con specifici adattatori e coperchi perforati. I microrganismi impattano sull'agar e, dopo un adeguato periodo di incubazione, si procede al conteggio delle colonie. Il sistema misura il flusso d′aria e lo regola su un valore costante di 100 litri standard/min. Un litro standard per minuto (SLPM) viene corretto in base a una specifica temperatura e pressione ambientale, in modo che la quantità di aria campionata sia sempre la stessa, indipendentemente dalle condizioni ambientali. I sistemi MAS-100 NT® hanno la massima accuratezza del flusso d′aria con un errore del ±2,5%, rispetto ad altri sistemi che possono arrivare a ±10%. Il sensore di flusso integrato e l′alta precisione dei coperchi perforati consente di scambiare liberamente i coperchi senza interferire con l′accuratezza o la calibrazione dell'unità. Gli strumenti sono convalidati indipendentemente, nel rispetto dello standard ISO 14698-1, e hanno riportato ottimi risultati nelle prove di efficienza fisica (con un D50 inferiore a 1 μm) e biologica. Il MAS-100 NT® con filtro è alimentato da una batteria ricaricabile al litio con un programma di ricarica intelligente che assicura una lunga vita della batteria senza scaricarla con regolarità. L′uso specifico del MAS-100 NT® con filtro è in ambienti ISO Classe 5/ GMP Grado A; è dotato di motore brushless che genera quantità minime di particelle, per cui non è necessario un filtro neppure per l′uso secondo la GMP di Grado A. Se gli strumenti vengono usati in classi differenti di camere bianche, c′è un piccolo rischio che le particelle possano essere trasportate all′interno di uno strumento. In questo caso, un MAS-100 NT® con filtro, dotato di un filtro per particolato HEPA H13 allo scarico, impedisce qualunque potenziale trasferimento di particelle dalle aree più contaminate a quelle meno contaminate. Nelle condizioni peggiori è stata verificata un′efficienza di filtrazione del 99,95%. Inoltre il filtro non influisce significativamente sulla calibrazione del flusso d′aria e quindi sull′efficienza del campionamento microbico. Inoltre, la sollecitazione del filtro per simulare un anno di uso intensivo in un ambiente non controllato non riduce l′efficienza della filtrazione e non ostruisce il filtro. Si raccomanda di sostituire il filtro una volta all′anno con un nuovo filtro HEPA H13, 74 mm per MAS-100 NT®/MAS-100 NT® Ex con filtro.
Applicazioni
Il campionatore d′aria MAS-100 NT® con filtro è utilizzato per il monitoraggio microbiologico dell′aria negli ambienti controllati, fino alle camere bianche ISO 5. I dispositivi di campionamento microbico dell′aria sono ampiamente utilizzati in applicazioni farmaceutiche. Inoltre, il capitolo 797 della USP richiede il campionamento attivo dell′aria nelle aree di livello 5 o superiore per le farmacie galeniche.
Componenti
1 unità in custodia da trasporto rigida, batteria, coperchio perforato con 300 fori, protezione anti-polvere, alimentatore, cavo USB, chiave a brugola da 3 mm e chiavetta USB contenente tutta la documentazione
Altre note
Ora disponibile: il nuovo coperchio sicuro per il campionatore d′aria MAS-100 NT®
Il coperchio sicuro (safe lid) è una alternativa a perdere, pronta all′uso, al coperchio perforato standard autoclavabile in alluminio. È fatto in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) riciclabile al 100% ed è disponibile in scatole da 30 pezzi singolarmente protetti in confezione a doppia busta. Il coperchio sicuro è dotato di setaccio con configurazione uguale a quella del coperchio perforato standard, con 300 fori di 0,6 mm di diametro. Ciò assicura la stessa velocità d′impatto di 19,6 m/s e un d50 nominale pari a 1,1 μm. La validazione semplificata dei tassi di recupero secondo la norma EN 17141 ha portato a valori comparabili per entrambi i coperchi perforati.
Numero di catalogo: 1.17421
Note legali
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Dispositivo per il campionamento dell'aria
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.