Documenti fondamentali
1.08432
SAFC
Urea
crystalline, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-315-5
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Stato
crystalline
Impurezze
low in endotoxins
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Attività estranea
Aflatoxin free
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Urea as an active pharmaceutical ingedient is used mainly in dermatology for cremes and ointments and for ophthalmic applications. Urea crystalline Emprove® API is manufactured under ICH Q7. A CEP and an US-DMF is available.
Confezionamento
1.08432.0001 // 3x 1kg // PE bottle
1.08432.1000 // 1kg // PE bottle
1.08432.5000 // 5kg // PE bottle
1.08432.9029 // 25 kg //Double PE bag
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Elemental Impurities Information
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
API Information Package
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.