Documenti
1.05040
SAFC
Ioduro di potassio
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-659-4
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Forma fisica
solid
Potenza
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1325 °C/1013 hPa
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Densità bulk
1500 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Forti di quasi 200 anni di esperienza, per i nostri API di elevata qualità siamo in grado di fornire un know-how produttivo da leader di settore e un esauriente supporto in materia normativa. Da un assortimento completo di folati innovativi a servizi di sintesi su misura, le nostre soluzioni personalizzate e scalabili sono in grado di soddisfare qualunque esigenza produttiva. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Potassium iodide is used in medicine to treat thyroid subfunction, as a trace element for iodide source in clinical nutrition and in dietary supplements. L′API Meglumina Emprove® viene prodotta conformemente alle linee guida ICH Q7. A CEP and US-DMF are available.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.