1.08417
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Titriplex® II, EDTA, Edetic acid, Diaminoethane-tetraacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<0.013 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
Titripur®
Saggio
≥99.4-100.6% (complexometric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>200 °C
Potenza
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
220 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >400 °C (DIN 51758)
Solubilità
0.5 g/L
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Cationi in tracce
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components: ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.1 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.