Documenti
1.05217
Supelco
Copper di-ammonium Titriplex® solution
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Sinonimo/i:
Cooper di-ammonium EDTA solution; Cooper di-ammonium ethylenediaminetetraacetic acid solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Assay (Cu): 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value: 9.7 - 10.3
Free EDTA: conforms
Free copper: conforms
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2