Vai a
RDD017
Ethylenediaminetetraacetic acid
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri™, ACS reagent, 99.4-100.6%
Sinonimo/i:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 134.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 217.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-449-4
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
MDL number:
eCl@ss:
39030907
CHF 134.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
99.4-100.6%
form
powder
quality
anhydrous, free-flowing
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
ign. residue
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, Mg: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E675879868103620
description
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri™, ACS reagent, 99.4-100.6%
description
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
description
≥98.0% (KT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
assay
99.4-100.6%
assay
≥98.5%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (KT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
Redi-Dri™
product line
BioReagent
product line
Redi-Dri™
product line
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)