Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
1.08325
Supelco
Toluene
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Toluolo, metilbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
635760
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
203-625-9
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.000002% As (Arsenic)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.005% Benzene (GC)
≤0.03% Water
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
Viscosità cinematica
0.7 cSt(20 °C)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 4 °C
Solubilità
0.52 g/L
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.00005%
Au: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
In: ≤0.000002%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Pt: ≤0.000002%
Sb: ≤0.000002%
Sn: ≤0.00001%
Ti: ≤0.000005%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.000002%
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti a un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente utilizzati nelle applicazioni di laboratorio più impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che i nostri solventi EMSURE rispondono perfettamente alle ACS, alle normative inerenti ai reagenti della Farmacopea europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché agli standard ISO.
Applicazioni
  • Rilevazione del toluene in campioni biologici mediante SPME-GC-MS. Questa ricerca presenta un metodo per rilevare il toluene in campioni biologici utilizzando la microestrazione in fase solida combinata con la gascromatografia-spettrometria di massa (SPME-GC-MS). Il metodo offre un'elevata sensibilità e un'elevata accuratezza, rendendolo adatto al monitoraggio biologico dell'esposizione al toluene (Suh et al., 2015).
  • Caratteristiche di adsorbimento del toluene su strutture metallo-organiche. Il presente lavoro esplora le caratteristiche di adsorbimento del toluene su varie strutture metallo-organiche (MOF). Lo studio identifica le MOF più efficienti per l'adsorbimento del toluene, offrendo spunti per applicazioni industriali nella purificazione dell'aria (Zhang et al., 2019).
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Toluene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1317
Toluene
Toluene analytical standard
Supelco
89680
Toluene
Toluene anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
Toluene
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf