1.08327
Toluene
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
300 nm, ≥70%
310 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
Viscosità cinematica
0.7 cSt(20 °C)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 4 °C
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Influence of toluene on the degradation of complex organic matter in wastewater treatment systems.: This study examines the impact of toluene on the degradation processes of complex organic matter in wastewater treatment systems. It highlights the inhibitory effects of toluene on microbial activity and proposes strategies to mitigate these effects to improve the efficiency of wastewater treatment (Taheri et al., 2022).
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0006 meq/g
Transmission (at 300 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Protocolli
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets