Documenti fondamentali
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Selenium black 99+
Scegli un formato
50 G
CHF 119.00
250 G
CHF 793.00
1 KG
CHF 1’980.00
CHF 119.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 119.00
250 G
CHF 793.00
1 KG
CHF 1’980.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141910
Numero indice EU:
231-957-4
NACRES:
NA.21
CHF 119.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (gravimetric)
Stato
solid
Potenza
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
Residuo alla calcinazione
≤0.5%
P. ebollizione
685 °C/1013 hPa
Punto di fusione
217 °C
Solubilità
slightly soluble <0.021 mg/L
Densità
4.28 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1270 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2