8.01632
Benzil
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzil, Dibenzoyl
Scegli un formato
CHF 27.20
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 27.20
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 128 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Potenza
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
95 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup