Documenti
1.06053
Supelco
Diiodomethane
for the separation of minerals
Sinonimo/i:
Diiodomethane, Methylene iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-841-5
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
181 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
6 °C
Solubilità
0.8 g/L
Densità
3.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.310 - 3.320
Water (K. F.): ≤ 0.02 %
Free acid (as HI): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Dibromomethane 99%
Sigma-Aldrich
D41686
Dibromomethane
Iodometano purum, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
67692
Iodometano
Etilenglicole anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
324558
Etilenglicole