Documenti fondamentali
8.18153
Sigma-Aldrich
Diiodomethane
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Diiodomethane, Methylene iodide
Scegli un formato
25 ML
CHF 123.00
50 ML
CHF 231.00
1 L
CHF 2’460.00
CHF 123.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 123.00
50 ML
CHF 231.00
1 L
CHF 2’460.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-841-5
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥98% (GC)
P. ebollizione:
181 °C/1013 hPa (decomposition)
CHF 123.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Potenza
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
181 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
6 °C
Solubilità
0.8 g/L
Densità
3.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.300 - 3.320
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Diethylzinc ≥52 wt. % Zn basis
Sigma-Aldrich
256781
Diethylzinc
Etilenglicole anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
324558
Etilenglicole
Glicole etilenico for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Supelco
1.09621
Glicole etilenico
Ethylene glycol EMPLURA®
Supelco
1.00949
Ethylene glycol
Iodometano purum, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
67692
Iodometano
Etilenglicole BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
03747
Etilenglicole