1.06051
Diclorometano
dried (max. 0.004% H₂O) SeccoSolv™
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contiene
~50 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.004% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤10 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Chloroform (GC): ≤ 0.01 %
Carbon tetrachloride (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.004 %
The product is stabilized with about 50 ppm 2-methyl-2-butene