Documenti
1.05934
Supelco
Manganese(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Manganese(II) chloride dihydrate, Manganese dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Mn · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.87
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-869-6
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1190 °C (anhydrous substance)
Punto di fusione
650 °C (anhydrous substance)
Solubilità
1200 g/L
Densità
2.27 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
850 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
BEYCFZBNRLPHEP-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances reducing potassium permanganate: ≤ 0.0005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash