Documenti fondamentali
1.03062
Supelco
Dimethylglyoxime
GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Dimethylglyoxime, Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
Scegli un formato
100 G
CHF 327.00
CHF 327.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 327.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3CNOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352126
Numero indice EU:
202-420-1
NACRES:
NA.05
CHF 327.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99% (gravimetric)
Stato
solid
dilution
(for analytical testing)
Punto di fusione
239-243 °C (decomposition)
Densità bulk
620 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(O)\C(=C(/N=O)\C)\C
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h5,7H,1-2H3/b4-3-
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
Risultati analitici
Assay (gravimetrically): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Melting range: 239 - 243 °C
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Suitability as reagent (at Nickel): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3