1.03092
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
Prodotti consigliati
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (argentometric)
Stato
solid
Punto di fusione
168 °C (decomposition)
Densità bulk
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
Rapporto di assorbanza
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Absorption ratio (605 nm / 445 nm;0.005 g/l; choroform): ≥ 2.5
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2 %
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3