Documenti fondamentali
1.03059
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
GR for analysis (reagent for silver)
Sinonimo/i:
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
208-625-2
NACRES:
NA.05
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
275-280 °C (decomposes)
Densità bulk
225 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7-
JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
Risultati analitici
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Substance insoluble in Aceton: passes test
Suitability for silver determination: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3