1.04480
Mercury(II) sulfate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Mercury(II) sulfate
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>450 °C
Residuo dopo riduzione
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densità
6.470 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
670 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.15 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3