Documenti fondamentali
1.02536
Supelco
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Scegli un formato
100 G
CHF 347.00
250 G
CHF 577.00
CHF 347.00
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 347.00
250 G
CHF 577.00
About This Item
Formula condensata:
Co(NO3)2 · 6 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-402-1
NACRES:
NA.21
CHF 347.00
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (potentiometry)
Stato
solid
Potenza
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
57 °C
Densità
1.87 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Solution in water: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate): ≤ 0.2 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3