Vai a
1.06537
Sodium nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.80
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 116.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’330.00
CHF 1’747.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
NNaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
CHF 75.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
density
2.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, iodate (IO3-): ≤0.0005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0003%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.002%, NH4+: ≤0.002%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.5 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Iodate: ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: SX0655; SX0655-1; SX0655-7
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
15736221341S5506
Sodium nitrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06537
Sodium nitrate
Sodium nitrate analytical standard
Supelco
15736
Sodium nitrate
Sodium nitrate ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
221341
Sodium nitrate
Sodium nitrate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S5506
Sodium nitrate
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.5% (alkalimetric)
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
-
mp
308 °C
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: ≤0.002%, K: ≤0.01%, NH4+: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Fe: ≤0.0003%, heavy metals: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%
cation traces
B: ≤1 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤3 ppm, Mg: ≥0.002%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrate
signalword
Warning
pictograms
Flame over circleExclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c