Documenti fondamentali
1.01036
Supelco
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, Potassium chromium(III) sulfate, Alum chrome
Scegli un formato
250 G
CHF 143.00
CHF 143.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 143.00
About This Item
Formula condensata:
KCr(SO4)2 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
499.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-401-6
NACRES:
NA.21
CHF 143.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (iodometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
89 °C
Densità
1.83 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800‑1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.010%
NH4+: ≤0.010%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cr+3].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Risultati analitici
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.010 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4