1.01832
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Nitric acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido nitrico, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
9.4 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Forma fisica
liquid
Concentrazione
68.0-70.0% HNO3
Impurezze
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.200 ppm Fe (Iron)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulphate (SO4)
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm (as SO4)
Colore
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
122 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-41 °C
Densità
1.41 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Appearance: passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.2 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.200 ppm
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 5 ppm
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1