Documenti fondamentali
1.00020
Supelco
Acetone
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
635680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-662-2
NACRES:
NA.03
Saggio:
≥99.8% (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
P. ebollizione:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Tensione di vapore:
184 mmHg ( 20 °C)
Grado
HPLC grade
isocratic
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C (DIN 51794)
Potenza
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacità
1000  g/kg water absorbing capacity
P. ebollizione
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point <-20 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
LiChrosolv® solvents show high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Applicazioni
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Intended for HPLC and UHPLC-MS applications, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Reported for use in LC–MS/MS investigations of:
  • blood plasma and serum samples fractionated on several chromatography sorbents
  • peptides in animal biological samples
Caratteristiche e vantaggi
  • suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
  • specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
  • microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—a long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
—reduced risk of column clogging
  • packed in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
  • lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
—<5 ppb
  • lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acetone for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.00022
Acetone
Acetone EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
Acetone
Acetone EMPLURA&#174;
Supelco
8.22251
Acetone
Peptidome profiling dataset of ovarian cancer and non-cancer proximal fluids: Ascites and blood sera
Shender V, et al.
Data in Brief, 22, 557-562 (2019)
Proteomics-based identification of hypoxia-sensitive membrane-bound proteins in rat erythrocytes
Sidorenko S, et al.
Journal of Proteomics, 184, 25-33 (2018)
Peptidomics dataset: Blood plasma and serum samples of healthy donors fractionated on a set of chromatography sorbents
Arapidi G, et al.
Data in Brief, 18, 1204-1211 (2018)
Articoli
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Protocolli
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets