Key Documents
07-787
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-Abl (Tyr245)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
ABL1, JTK7, c-ABL, p150, v-abl
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr245)
Informazioni sul gene
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Specificità
Non sono state testate altre specie.
Riconosce sia Abl che BCR-Abl quando fosforilati sul residuo di tirosina corrispondente a Tyr245 in Abl.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente alla regione di amminoacidi che comprende c-Abl Tyr245, coniugato con KLH.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anti-fosfo-Abl (Tyr245) è diretto contro fosfo-Abl (Tyr245) ed è adatto all'uso in ELISA & WB.
Sottocategoria di ricerca
Trasmissione del segnale nel citoscheletro
Modificazioni post-traduzionali
Qualità
Testato di routine mediante immunoblotting.
Descrizione del bersaglio
145 kDa (210 kDa per BCR-Abl)
Stato fisico
Purificazione per immunoaffinità
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
A common phosphotyrosine signature for the Bcr-Abl kinase
Goss, Valerie L, et al
Blood, 107, 4888-4897 (2006)
Phosphotyrosine mapping in Bcr/Abl oncoprotein using phosphotyrosine-specific immonium ion scanning
Steen, Hanno, et al
Molecular and Cellular Proteomics, 2, 138-145 (2003)
Phosphoproteomic analysis of AML cell lines identifies leukemic oncogenes
Walters, Denise K, et al
Leukemia Research, 30, 1097-1104 (2006)
Anna Stenqvist et al.
Neuroscience letters, 435(1), 11-16 (2008-03-21)
Ret is a receptor tyrosine kinase for the GDNF family of ligands and plays important roles during nervous system development for cell proliferation, cell migration and neurite growth. Signaling initiated from intracellular tyrosine 1062, by recruitment of several different phosphotyrosine