04-1648
Goat Anti-Rabbit IgG Fab Antibody, clone RMG01
clone RMG01, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RMG01, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash