330820L
Avanti
UltimateSPLASH™ ONE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
UltimateSPLASH ONE Internal Standard for Lipidomic Analysis
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 860906L14:0-13:0-14:0 TG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 860907L14:0-15:1-14:0 TG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 860908L14:0-17:1-14:0 TG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 860910L16:0-15:1-16:0 TG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 860909L16:0-17:1-16:0 TG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 125μg/mLSDS
- 860911L16:0-19:2-16:0 TG-D5, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 860914L18:1-17:1-18:1 TG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 860912L18:1-19:2-18:1 TG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 860913L18:1-21:2-18:1 TG-D5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 700220L14:1 cholesteryl-d7 ester, Avanti Research™ - A Croda Brand 700220L-1MG 25μg/mLSDS
- 700221L16:1 cholesteryl-d7 ester, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 700222L18:1 cholesteryl-d7 ester, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 700223L20:3 Cholestryl-D7 ester, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 700226L22:4 Cholesteryl-d7 ester, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 860748LC16:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:1), Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 860747LC18:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:1), Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 860746LC20:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/20:1), Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 860745LC22:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/22:1), Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 860679LC24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1), Avanti Research™ - A Croda Brand 860679L-1MG
860746L-1MG 75μg/mLSDS - 860741L16:1 SM (d18:1/16:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 860740L-1MG
860746L-1MG 50μg/mLSDS - 860742L20:1 SM (d18:1/20:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 860743L22:1 SM (d18:1/22:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 860744L24:1 SM (d18:1/24:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 855683L17:0-14:1 PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 855682L17:0-16:1 PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 855681L17:0-18:1 PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 150μg/mLSDS
- 855680L17:0-20:3 PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 855678L17:0-22:4 PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 856721L17:0-14:1 PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 856720L17:0-16:1 PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 856719L17:0-18:1 PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 856718L17:0-20:3 PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 856717L17:0-22:4 PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 858135L17:0-14:1 PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 858135L-1MG
860746L-1MG 25μg/mLSDS - 858134L17:0-16:1 PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858133L17:0-18:1 PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 858132L17:0-20:3 PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858131L17:0-22:4 PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 858153L17:0-14:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858151L17:0-18:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 858150L17:0-20:3 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858149L17:0-22:4 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 800827L17:0-14:1 DG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 800826L17:0-16:1 DG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 800824L17:0-18:1 DG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 800825L17:0-20:3 DG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 800823L17:0-22:4 DG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 850109L17:0-14:1 PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 850110L17:0-16:1 PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 850111L17:0-18:1 PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 850111L-500UG 75μg/mLSDS
- 850112L17:0-20:3 PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 850118L17:0-22:4 PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 850107L15:0 Lyso PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 850108L17:0 Lyso PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 850106L19:0 LYSO PI-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 850106L-500UG 25μg/mLSDS
- 858146L15:0 Lyso PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 858146L-1MG 25μg/mLSDS
- 858148L17:0 Lyso PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858147L19:0 Lyso PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 858123L15:0 Lyso PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 858130L17:0 Lyso PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858129L19:0 LYSO PG-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 870309L15:0 Lyso PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 855679L17:0 Lyso PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 855778L19:0 Lyso PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 855778L-1MG 25μg/mLSDS
- 856709L15:0 Lyso PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 856710L17:0 Lyso PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 856716L19:0 Lyso PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)