05-1317
Anti-SUZ12 Antibody, clone 2AO9
clone 2AO9, from mouse
Sinonimo/i:
ChET 9 protein, Chromatin precipitated E2F target 9 protein, Joined to JAZF1 protein, Suppressor of zeste 12 protein homolog, joined to JAZF1, suppressor of zeste 12 homolog (Drosophila)
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2AO9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit (based on 100% sequence homology)
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUZ12(23512)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ChiP. Pasini, D., et al. (2007). Molecular and Cellular Biology. 27(10):3769–3779.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg/mL of this antibody immunoprecipitated SUZ12 in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1