Documenti fondamentali
T-096
Supelco
Testosterone Calibrator
Level 1, 2 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28O2
Peso molecolare:
288.42
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
2 (ng/dL, Stripped Serum)
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Certified reference material of testosterone in stripped serum, CE marked for in vitro diagnostic (IVD) applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a calibrator in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone or the whole kit including calibrators, blank and Testosterone-2,3,4-13C3 in 10 μg/mL Acetonitrile are also available.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)