T-099
Testosterone Calibrator
Level 4, 17.5 ( ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Testosterone Calibrator
About This Item
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
17.5 ( ng/dL, Stripped Serum)
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3