49968
Luteolin 7-glucoside
analytical standard
Sinonimo/i:
Luteolin 7-O-β-D-glucoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucoside, Cynaroside, Glucoluteolin, Glucosylluteolin, Luteoloside
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
PEFNSGRTCBGNAN-QNDFHXLGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?