Documenti fondamentali
GF41696781
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
FE596010
Scegli un formato
1 EA
CHF 627.00
CHF 627.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 627.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 627.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 416-967-81
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
50 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)