The viscosity specification for the product is 100-120 mPas. The actual results for a specific lot or batch will be reported on the Certificate of Analysis.
1.04699
Olio a immersione
for microscopy
Stato
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Colore
light yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.515-1.517
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il prodotto 1046990001 è confezionato in un flacone di plastica con beccuccio, mentre l′articolo 1046990100 in un flacone da 100 ml in vetro.
Risultati analitici
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 1,0245-1,0265
Trasmissione (380 nm; 1 cm): ≥ 65%
Trasmissione (400 nm; 1 cm): ≥ 78%
Trasmissione (450 nm; 1 cm): ≥ 90%
Fluorescenza (come chinina a 365 nm): ≤ 1500 ppb
Viscosità (20 °C): 100-120 mPa∙s
Idoneità per la microscopia: test superato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
-
What's the viscosity of the product?
1 answer-