Documenti
LM4100
Avanti
cholesterol (D7)
Avanti Research - A Croda Brand LM4100, methanol solution
Sinonimo/i:
cholest-5-en-3β-ol(d7)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39D7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.70
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM4100-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM4100
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Cholesterol (D7) has been used in the preparation of liposome and as an internal standard to determine the retention time calibration.
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM4100-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Direct visualization of the conformational dynamics of single influenza hemagglutinin trimers
Das D, et al.
Cell, 174(4), 926-937 (2018)
Generation and quality control of lipidomics data for the alzheimer?s disease neuroimaging initiative cohort
Barupal DK, et al.
Scientific data, 5, 180263-180263 (2018)