700000P
Avanti
Cholesterol (ovine)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholest-5-en-3β-ol ; 110796
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cholesterol (ovine wool, 98%)
Saggio
>98% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (700000P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700000P-100mg)
pkg of 1 × 5 g (700000P-5g)
pkg of 1 × 500 mg (700000P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1