Documenti fondamentali
857523P
Avanti
N-Tetradecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
Scegli un formato
10 MG
CHF 187.00
50 MG
CHF 560.00
CHF 187.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 187.00
50 MG
CHF 560.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 187.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (857523P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857523P-50MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bacterial lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-/m0/s1
ZQAYHOXXVBVXPZ-INIZCTEOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
N-Tetradecanoyl-L-homoserine lactone/C14-HSL is a N-acylhomoserine lactone (HSL). C14-HSL is a non-polar compound.[1] All HSLs possess a homoserine lactone moiety and a fatty acyl group with varying carbon length ranging from 4 to 14 carbons. They also have either 3-oxo, 3-hydroxyl, or fully reduced methylene groups at the C-3 position.[2]
Azioni biochim/fisiol
N-acylhomoserine lactones derivatives (HSLs) are produced and utilized by Gram negative bacteria as signaling molecules, to invade and colonize higher organisms.[2] It is a quorum sensing signaling molecule commonly modulates cell density-dependent regulatory mechanisms.[3]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857523P-10MG and 857523P-50MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Acyl homoserine lactone-based quorum sensing in a methanogenic archaeon.
Zhang G, et al.
The ISME Journal, 6(7), 1336-1336 (2012)
Occurrence of N-acyl-L-homoserine lactones in extracts of some Gram-negative bacteria evaluated by gas chromatography-mass spectrometry.
Cataldi TRI, et al.
Analytical biochemistry, 361(2), 226-235 (2007)
The hydrolysis of unsubstituted N-acylhomoserine lactones to their homoserine metabolites: Analytical approaches using ultra performance liquid chromatography.
Englmann M, et al.
Journal of Chromatography A, 1160(1-2), 184-193 (2007)