Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 233.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faint beige
mp
114-117 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder with small lumps |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 114-117 °C | mp - | mp - | mp - |
| color white to faint beige | color white to off-white | color white to slightly yellow | color white to faintly beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?