850540P
Avanti
MEGA-8
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P, powder
Sinonimo/i:
N-octanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850540P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P
applicazioni
sample preservation
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
WGK 3