Merck
93774
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate solution
ampule, ~10% in H2O
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate solution, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
quality
ampule
concentration
~10% in H2O
impurities
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
refractive index
n20/D 1.347
density
1.01 g/mL at 20 °C
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
sample preservation
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate solution has been used in phospho-buffered saline (PBS) solution for washing tissues.
Packaging
6 × 10 mL vials
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)